Learn More
Texwipe™ Toallitas de poliéster con borde sellado AlphaSorb™ 10
Para aplicaciones de ISO Clase 3 y 4
Marca: Texwipe™ TX1052
165.11 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21724" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Construcción de doble tejido sin bloqueo de poliéster de un 100 % de filamento continuo
- Limpiador de borde sellado de dos capas con mayor sorbencia
- Limpiador ideal para su uso en múltiples entornos
- Excelente para recoger grandes cantidades de líquidos y para aplicación de productos químicos
- Limpiador resistente a la abrasión con mano suave y flexible
- Trazabilidad lote a lote
Información de órdenes
Disponibles secas o estériles. Peso base: 185g/m2.
Especificaciones
Toallitas AlphaSorb™ 10 | |
30,5 cm | |
30,5 cm | |
185 | |
Sellado | |
Toallitas ideales para su uso en múltiples entornos |
12 in | |
12 in | |
Poliéster | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999 | |
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) |