missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
alpha 2-Macroglobulin Antibody (A2M/4848), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-20831JF646
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
alpha 2-Macroglobulin Monoclonal antibody specifically detects alpha 2-Macroglobulin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
alpha 2-Macroglobulin | |
Monoclonal | |
Janelia Fluor 646 | |
alpha-2-M, alpha-2-macroglobulin, C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 5, CPAMD5DKFZp779B086, FWP007, S863-7 | |
Human recombinant alpha 2-Macroglobulin protein fragment (around aa 604-748) (exact sequence is proprietary) | |
0.1 mL | |
Neuroscience | |
2 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
A2M/4848 | |
50 mM Sodium Borate | |
Mouse | |
Protein A or G purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
alpha 2-Macroglobulin Antibody (A2M/4848), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™ > 0.1 mL, Janelia Fluor 646
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido