Learn More
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 594 Azide (Alexa Fluor™ 594 Carboxamido-(6-Azidohexanyl), Triethylammonium Salt), mixed isomers
Código de producto. 10287564
0,5 mg, cada uno
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Azida Alexa Fluor™ 594 (Carboxamido-(6-Azidohexanilo), sal de trietilamonio Alexa Fluor™ 594), isómeros mixtos
La azida rojo fluorescente Alexa Fluor™ 594 reacciona con alquinos terminales mediante una reacción clic catalizada con cobre. La química de clic describe una clase de reacciones químicas que utilizan porciones bioortogonales o biológicamente únicas para etiquetar y detectar una molécula de interés mediante un procedimiento de dos pasos. El procedimiento de reacción de dos pasos implica una formación de triazol catalizado con cobre de una azida y un alquino. Las reacciones clic tienen varias características: la reacción entre las porciones de detección es eficiente; no se requieren temperaturas extremas ni disolventes; el producto de reacción es estable; los componentes de la reacción son bioinertes; y, tal vez lo más importante, no se producen reacciones secundarias: las etiquetas de detección y etiquetado reaccionan selectivamente y específicamente entre sí. A diferencia de las reacciones químicas tradicionales que utilizan ésteres de succinidil o maleimidas que se dirigen a las aminas y sulfhidrilos: grupos funcionales que no son únicos: las moléculas etiquetadas con la química de clic pueden aplicarse a muestras biológicas complejas y detectarse con una sensibilidad sin precedentes debido a un fondo extremadamente bajo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Sólido
Cantidad 0,5 mg
Tipo de producto Azida
Solubilidad DMF (dimetilformamida), DMSO (dimetilsulfóxido)
Contenido y almacenamiento Almacenar a ≤ - 20 °C, desecado y protegido de la luz.
Reactividad química Alquino
Método de detección Fluorescente
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de sistema Click-iT™
Fracción reactiva Amina, azida
Etiqueta o tinte Alexa Fluor™ 594
Tipo de etiqueta Colorantes Alexa Fluor
Color Rojo, rojo
Línea de productos Alexa Fluor™, Molecular Probes™
Emisión 617
Excitación 590
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 594 Azide (Alexa Fluor™ 594 Carboxamido-(6-Azidohexanyl), Triethylammonium Salt), mixed isomers >