Learn More
Thermo Scientific Chemicals Aldosterona, 98 %
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
- La aldosterona es una hormona esteroidal basada en pregnano producida por la sección externa (zona glomerulosa) de la corteza suprarrenal en la glándula suprarrenal mediante la acción de la aldosterona sintasa (CYP11B2)
- Modula el equilibrio de electrolitos y agua aumentando la retención renal de la excreción de sodio y potasio.
Aplicaciones
- La aldosterona se une a los receptores de mineralocorticoides (MR; NR3C2) y a los complejos de MR-aldosterona que regulan la expresión de genes implicados en la retención de sodio, secreción de potasio y reabsorción de agua, lo que da lugar a un aumento de la presión arterial
- In vitro, se ha involucrado en la patogénesis de la glomerulopatía relacionada con la obesidad mediante la activación de la señalización de Wnt/β-catenina en podocitos
- La aldosterona se ha utilizado en combinación con la sal para inducir lesiones renales en ratones
- Se utiliza para estimular las células endoteliales del hígado primario sinusoidal
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Aldosterone |
Nombre de nota | 98% |
% mín. CAS | 97.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Color | Blanco |
Pérdida por secado | 6.0% max. (105°C, 3 hrs) |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 25 mg |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Aldosterone
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Aldosterona, 98 % >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido