Learn More
Thermo Scientific Chemicals Aldosterona, 98 % Código de producto.: 10195493
Thermo Scientific Chemicals Aldosterona, 98 %
Código de producto. 10195493
100 mg, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10195493
Marca: Thermo Scientific Chemicals 215361000
Solicitar formato a granel o personalizado
La aldosterona, n.º de CAS 52-39-1, es una hormona secretada por la corteza suprarrenal, que regula el equilibrio de electrolitos y agua mediante el aumento de la retención renal de la excreción de sodio y potasio.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La aldosterona es una hormona esteroidal basada en pregnano producida por la sección externa (zona glomerulosa) de la corteza suprarrenal en la glándula suprarrenal mediante la acción de la aldosterona sintasa (CYP11B2)
  • Modula el equilibrio de electrolitos y agua aumentando la retención renal de la excreción de sodio y potasio.
Aplicaciones
  • La aldosterona se une a los receptores de mineralocorticoides (MR; NR3C2) y a los complejos de MR-aldosterona que regulan la expresión de genes implicados en la retención de sodio, secreción de potasio y reabsorción de agua, lo que da lugar a un aumento de la presión arterial
  • In vitro, se ha involucrado en la patogénesis de la glomerulopatía relacionada con la obesidad mediante la activación de la señalización de Wnt/β-catenina en podocitos
  • La aldosterona se ha utilizado en combinación con la sal para inducir lesiones renales en ratones
  • Se utiliza para estimular las células endoteliales del hígado primario sinusoidal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52-39-1
Fórmula molecular C21H28O5
Peso molecular (g/mol) 360.45
Número MDL MFCD00051136
Clave InChI PQSUYGKTWSAVDQ-ZVIOFETBSA-N
Sinónimo aldosterone, electrocortin, aldocortin, aldocorten, aldocortene, +-aldosterone, elektrocortin, d-aldosterone, reichstein x, 18-oxocorticosterone
PubChem CID 5839
ChEBI CHEBI:27584
Nombre IUPAC (8S,9S,10R,11S,13R,14S,17S)-11-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10-metil-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantreno-13-carbaldehído
SMILES CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2C(CC4(C3CCC4C(=O)CO)C=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aldosterone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Pérdida por secado 6.0% max. (105°C, 3 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mg
Beilstein 08, IV, 3491
Índice Merck 15, 218
Condición de rotación específica + 155.00 (20.00°C c=0.1,CHCl3)
Rotación específica +150° to +162° (20°C, 589nm) (c=0.1, CHCl3)
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.45
Porcentaje de pureza ≥97.5% (HPLC)
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0439786 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/03/2024 Catalog Number215361000,215360050,215360250
Número de loteA0417361 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/12/2022 Catalog Number215361000,215360050,215360250
Número de loteA0439786 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/03/2022 Catalog Number
Número de loteA0415570 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/01/2022 Catalog Number215361000,215360050,215360250
Número de loteA0394676 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/03/2021 Catalog Number215361000,215360050,215360250
Nombre del producto
  • Aldosterone
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Aldosterona, 98 % >