Learn More
Miele Professional™ Inserto AK 12
Inserto AK 12 para sostener diferentes utensilios
Marca:  Miele Professional™ 3830510
138.96 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10695281
  • 178.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Descripción
  • Adecuado para extractores de leche materna, vasos de precipitados, embudos y otros
  • Fabricado con acero inoxidable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Acero inoxidable
Inserto AK 12 1/2
434 mm
224 mm
introducir
Embudos, vasos de precipitados, instrumental de vidrio ancho, etc.
122 mm
1 Unidad
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Miele Professional™ Inserto AK 12 > Dimensiones (F x An x Al): 442 x 225 x 67-125 mm