missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Air-Cushion 32700 Shoes
Air cushion PU-sole with high slip resistance. Sanitized™ treated.
77.40€
Especificaciones
Material | Leather |
---|---|
Color | White |
Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA |
Material de revestimiento | Microfiber |
Características exclusivas | Slip-resistant |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15689723
|
Abeba™
32700/39 |
39 |
77.40€
1 par |
Fecha estimada de envío: 22-08-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15699723
|
Abeba™
32700/40 |
40 |
77.40€
1 par |
Fecha estimada de envío: 22-08-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15609733
|
Abeba™
32700/41 |
41 |
77.40€
1 par |
Fecha estimada de envío: 22-08-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15619733
|
Abeba™
32700/42 |
42 |
77.40€
1 par |
Fecha estimada de envío: 19-07-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15639733
|
Abeba™
32700/44 |
44 |
77.40€
1 par |
Fecha estimada de envío: 22-08-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15649733
|
Abeba™
32700/45 |
45 |
77.40€
1 par |
Fecha estimada de envío: 22-08-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15659733
|
Abeba™
32700/46 |
46 |
77.40€
1 par |
Fecha estimada de envío: 22-08-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15669733
|
Abeba™
32700/47 |
47 |
77.40€
1 par |
Fecha estimada de envío: 22-08-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15629733
|
Abeba™
32700/43 |
43 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA
- Grained leather
- White
- Slip resistance PU outsole sole
- Replaceable insole (article no. 3551)
- Sanitized treated
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Lining microfiber, respiration absorbing
Especificaciones
Leather | |
CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA | |
Slip-resistant | |
32700 |
White | |
Microfiber | |
Polyurethane |