Learn More
Abeba™ Zapatos con cojín de aire 32700
Código de producto. 15699723
Change view
Click to view available options
Tamaño:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Tamaño de la unidad:
1 par
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15699723 40 1 par
15689723 39 1 par
15609733 41 1 par
15619733 42 1 par
15629733 43 1 par
15639733 44 1 par
15649733 45 1 par
15659733 46 1 par
15669733 47 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15699723 Proveedor Abeba™ N.º de proveedor 32700/40
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Plantilla de PU con cojín de aire y alta resistencia al deslizamiento. Tratamiento Sanitized™.
  • CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA
  • Piel flor
  • Blanco
  • Suela de PU antideslizante
  • Plantilla reemplazable (artículo n.º 3551)
  • Tratamiento Sanitized
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Revestimiento de microfibra, absorción de la transpiración
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA
Color Blanco
Material de revestimiento Microfibra
Material Cuero
Tamaño 40
Características exclusivas Antideslizante
Material de la suela Poliuretano
Modelo 32700