Learn More
Abeba™ Zapatos con cojín de aire 32700
Plantilla de PU con cojín de aire y alta resistencia al deslizamiento.Tratamiento Sanitized™
Marca: Abeba™ 32700/43
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA
- Piel flor
- Blanco
- Suela de PU antideslizante
- Plantilla reemplazable (artículo n.º 3551)
- Tratamiento Sanitized
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Revestimiento de microfibra, absorción de la transpiración
Especificaciones
CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA | |
Microfibra | |
43 | |
Poliuretano |
Blanco | |
Cuero | |
Antideslizante | |
32700 |