Learn More
AIP/ARA9 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
359.00€ - 515.00€
Especificaciones
Antígeno | AIP/ARA9 |
---|---|
Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Especie del huésped | Rabbit |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18260925
|
Bio-Techne
NBP2-55628 |
100 μL |
515.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18667128
|
Novus Biologicals
NBP2-55628-25ul |
25 μL |
359.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
AIP/ARA9 Polyclonal specifically detects AIP/ARA9 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.Especificaciones
AIP/ARA9 | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
Apoptosis, Hypoxia, Neuroscience, Neurotransmission | |
PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
9049 | |
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:MTDEEKAKAVPLIHQEGNRLYREGHVKEAAAKYYDAIACLKNLQMKEQPGSPEWIQLDKQITPLLLNYCQCKLVVEEYYEVLDHCSSILNKYDDNVKAYFKRGKAHAAVWNAQEAQADFAKVLELDPALAPVVSRELQALE | |
Primary | |
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
RUO | |
Human | |
ARA9, FKBP16, FKBP37, SMTPHN, XAP2, XAP-2 | |
AIP | |
IgG | |
Affinity Purified |
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
AIP/ARA9 Antibody, Novus Biologicals™