Learn More
Brady™ Etiquetas multiusos de nailon con adhesivo altamente adherente
Las etiquetas envolventes de tejido de nailon (B-499) son extremadamente flexibles y se adaptan a superficies muy curvadas, como cables.
Marca:  Brady™ 173710
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17821669
  • 139.00€ / paquete de 500
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 11-07-2025
Descripción
  • El material de tejido de nailon de color blanco con recubrimiento de poliamida mate tiene un adhesivo acrílico permanente y es imprimible por transferencia térmica
  • Recomendado para su uso en interiores
  • Aprobado por UL; aceptado por CSA
  • Temperatura de servicio de -40 a 90°C (de -40 a 193°F)
Especificaciones
Mostrar más
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Brady™ Etiquetas multiusos de nailon con adhesivo altamente adherente > Laboratory Labels with Vial Top; Diameter (English): 0.5 in.; Dimensions (LxW): 0.5 x 0.9 in.; For Use With (Equipment): M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter); Height (Metric): 12.7 mm