Learn More
AGBL5/CCP5 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | AGBL5/CCP5 |
---|---|
Concentración | 0.13 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16814804
|
Proteintech
15569-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16804804
|
Proteintech
15569-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
AGBL5 has a function in the processing of cytosolic proteins such as alpha tubulin, which is known to be modified by the removal of a C terminal tyrosine. It is expressed in the brain. There are three named isoforms.Especificaciones
AGBL5/CCP5 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q8NDL9 | |
60509 | |
AGBL5/CCP5 Fusion Protein Ag7889 | |
Primary | |
-20°C | |
AGBL5 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
AGBL5, ATP/GTP binding protein like 5, CCP5 | |
AGBL5 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
AGBL5/CCP5 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech