Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarosa LM, punto de fusión bajo, para muestras de recuperación después de la separación
Utilizado para la separación basada en el tamaño de ácidos nucleicos en aplicaciones de electroforesis en gel de agarosa.
61.05€ - 477.00€
CAS 9012-36-6
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11491370
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
H26417.06
5 g
61.05€
5 g
11401380
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
H26417.14
25 g
209.00€
25 g
11411380
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
H26417.22
100 g
477.00€
100 g
Descripción
Descripción
Used for size-based separation of nucleic acids in agarose gel electrophoresis applications. Ideal for analysis and recovery of DNA and RNA for routine applications. Ideal for a variety of applications such as in-gel manipulation, tissue and cell culture, and viral plaque assays. Can also be used in protein electrophoresis applications such as Ouchterlony (antigen-antibody interaction assay) and radial immunodiffusion (RID) (antigen quantitation assay)
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
9012-36-6
Especificaciones
9012-36-6
Agarosa LM
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H]3CO[C@H]2[C@H](O)[C@H](O[C@H]2[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](O[C@@H]4[C@@H]5CO[C@H]4[C@H](O)[C@H](O)O5)[C@@H]2O)O3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
630.55
C24H38O19
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
(2S,3R,4S,5R,6R)-2-{[(1S,3S,4S,5S,8R)-3-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(1S,3R,4S,5S,8R)-3,4-dihydroxy-2,6-dioxabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]oxy}-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-4-yl]oxy}-4-hydroxy-2,6-dioxabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]oxy}-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
Higroscópico; sensible a la humedad
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Agarosa LM, punto de fusión bajo, para muestras de recuperación después de la separación