Learn More
Advanced Instruments Estándares de calibración de osmómetro de Advanced Instruments
Código de producto. p-3105784
850 mOsm/kg, 2020, 3300 and 3320 Osmometers, 10 x 2 mL, paquete de 10
Encompass
Click to view available options
Concentración:
850 mOsm/kg
Para utilizar con (equipo):
2020, 3300 and 3320 Osmometers
Cantidad:
10 x 2 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Calibration standards for use with Advanced osmometers
  • Range from 50 to 3000 mOsm/kg
Especificaciones
Color Clear
Contenido y almacenamiento Room Temperature
Concentración 850 mOsm/kg
Para utilizar con (equipo) 2020, 3300 and 3320 Osmometers
Tipo Osmometer Calibration Standard
Incluye Sodium Chloride 0.15% to 9.5%, 2-Hydroxybiphenyl Sodium Salt Tetrahydrate <0.1%
Indicaciones Osmometer instrument calibration and quality control
Cantidad 10 x 2 mL
Formulario Liquid
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Advanced Instruments Estándares de calibración de osmómetro de Advanced Instruments