Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal de trilitio de adenosina-5'-difosfato, 98 % Código de producto.: 15446429
Thermo Scientific Chemicals Sal de trilitio de adenosina-5'-difosfato, 98 %
Código de producto. 15446429
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Código de producto. 15446429
Marca: Thermo Scientific Chemicals J64497.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 31008-64-7 | C10H12Li3N5O10P2 | 445.00 g/mol
It is used as a salt formulation of the essential metabolic compound adenosine diphosphate (ADP).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como fórmula salina del compuesto metabólico esencial devadenosina difosfato (ADP).
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31008-64-7
Fórmula molecular C10H12Li3N5O10P2
Peso molecular (g/mol) 445.00
Número MDL MFCD00065469
Clave InChI LZGPPAHUZSOGHJ-DJXXCMMGNA-K
Sinónimo adenosine-5'-diphosphate trilithium salt, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , trilithium salt, adp-li3, trilithium 1+ adenosine 5'-diphosphate, adenosine 5'-diphosphate trilithium salt, adenosine 5'-diphosphate,trilithium salt, adenosine-5'-diphosphate, trilithium salt, trilithium 1+ ion adenosine 5'-diphosphate, adenosine 5'-diphosphoric acid trilithium salt, adenosine-5'-diphosphate,trilithium saltMostrar másMostrar menos
PubChem CID 56841973
Nombre IUPAC trilithium(1+) ({[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphonato}oxy)phosphonate
SMILES [Li+].[Li+].[Li+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adenosine-5'-diphosphate trilithium salt
Color Blanco
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 445
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteP26L039 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/03/2025 Catalog NumberJ64497.14,J64497.03,J64497.06
Número de loteM16E037 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberJ64497.03,J64497.14,J64497.06
Número de loteP12B059 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberJ64497.03,J64497.14,J64497.06
Número de loteH28Y026 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberJ64497.03,J64497.14,J64497.06
Número de loteQ09G087 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberJ64497.03,J64497.14,J64497.06
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Sal de trilitio de adenosina-5'-difosfato, 98 % >