Learn More
Adenosine-5'-Diphosphate Disodium Salt, MP Biomedicals™
Código de producto. p-7083072 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
Código de producto. 11388329
Marca: MP Biomedicals 02100056.5
Involved in energy storage and nucleic acid metabolism. Adenosine-5'-Diphosphate Disodium Salt, MP Biomedicals is an adenine nucleotide that converts into ATP by ATP synthases. ADP affects platelet activation through its interaction with ADP receptors.
El ADP afecta la activación de las plaquetas a través de su interacción con los receptores de ADP P2Y1, P2Y12 y P2X1. Al convertirse en adenosina por los ecto-ADPases, la activación de las plaquetas se inhibe a través de los receptores de adenosina.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16178-48-6
Fórmula molecular C10H13N5Na2O10P2
Peso molecular (g/mol) 471.17
Número MDL MFCD00150927
Clave InChI ORKSTPSQHZNDSC-WCYUCLFNNA-L
Sinónimo adenosine 5'-diphosphate disodium salt, adenosine-5'-diphosphate disodium salt, sodium 2r,3s,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl methyl hydrogendiphosphate, adenosine 5'-diphosphate disodium salt hydrate, adenosine, 5'-diphosphoric acid, disodium salt, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , disodium salt, trinosin s hydrate, disodium hydrogen 2r,3s,4r,5r-5-6-aminopurin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxyphosphonate, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , sodium salt 1:2, disodium adp hydrate
PubChem CID 85315
Nombre IUPAC Disodio;fosfato de hidrógeno de [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metoxi-oxidofosforil]
SMILES [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Especificaciones
Cantidad 500 mg
Rotación óptica [α]20/D -29.6±1° c = 0.5% in 0.5M Na2HPO4 (Lit.)
Formula Weight (peso de la fórmula) 471.2
Porcentaje de pureza ≥95%
Forma física Polvo blanco