Learn More
Techne™ Plataforma de carga adicional
Plataforma de carga adicional Techne™ para usar con el sistema de PCR en tiempo real Prime Pro 48
Marca: Techne™ 99966-70
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Esta plataforma de carga de placas ergonómica permite cargar fácilmente una placa
- La retroiluminación LED permite al usuario visualizar fácilmente la carga de muestras
- El adaptador de placa se adapta a rotores de centrífuga estándar
Especificaciones
2 Centrifuge Adapters | |
Sistema de PCR en tiempo real Prime Pro 48 | |
Plataforma de carga adicional |
Título del producto
Techne™ Plataforma de carga adicional > Dos adaptadores de centrífuga
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido