missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ Tarjeta de memoria XL adicional de 32 Kb (máx. 40 rampas), vacía, formateada, para Ctc256

Utilice esta tarjeta con una amplia variedad de estufas microbiológicas refrigeradas y estufas construidas con material de acero inoxidable resistente e higiénico (430). Las tarjetas chip vacías para estufas Memmert™ incorporan tecnología Peltier con control PID por microprocesador adaptativo y sujeto parcialmente.

Marca:  Memmert™ CTC256E04004

42.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.


Código de producto. 16354767

  • 46.20€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 27-10-2025
Añadir a la cesta

Includes: Tarjeta de memoria XL de 32 KB
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Para el control progresivo del sistema de calentamiento/refrigeración Peltier sin refrigerante.
Dos sensores PT-100 clase A en un circuito de 4 cables para transferencia de función, además de un temporizador de programas de siete días y temporizador de rampa para hasta 40 rampas, cada una ajustable de 1 min a 999 h. Resolución de la pantalla para ajuste, valores reales y 0,1 °C de exceso de temperatura.
Protección múltiple contra exceso de temperatura con alarma sonora y visual: controlador de exceso de temperatura electrónico digital de clase 3.3 para temperatura mín./insuficiente y máx./excesiva, función de seguridad automática para exceso de temperatura y temperatura insuficiente.
Documentación a largo plazo como registrador de datos durante seis meses: 1024 kB.
Una interfaz de impresora en paralelo para impresoras de inyección de tinta compatibles con PCL3 y RS232, como alternativa a RS485, con software Celsius 2005.
Tarjeta de memoria para 40 rampas de 32 kB y certificado de calibración para 10 °C y 37 °C.
Especificaciones

Especificaciones

Modelos 200, 400, 500, 108, 153, 246 y 256
Tarjeta con chip
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Memmert™ Tarjeta de memoria XL adicional de 32 Kb (máx. 40 rampas), vacía, formateada, para Ctc256 >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado