Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para cubo redondo en rotor A-4-38
Amplia variedad de adaptadores para todo tipo de tubos de extracción de sangre y cultivo celular
Marca:  Eppendorf™ 5702718009
107.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10659651
  • 109.00€ / paquete de 2
Descripción
  • Adaptador para rotor A-4-38
  • Para la centrifugación de tubos de extracción de sangre o tubos cónicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Adaptador
85 mL
38 mm
2/paq.
Oak Ridge
Cestillo redondo en el rotor A-4-38
4
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Eppendorf™ Adaptadores para cubo redondo en rotor A-4-38 > Tamaño de diámetro interno: 38 mm; para utilizar con: cubo redondo en rotor A-4-38