Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para cubo redondo en rotor A-4-38
Amplia variedad de adaptadores para todo tipo de tubos de extracción de sangre y cultivo celular
Marca: Eppendorf™ 5702745006
199.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Adaptador para rotor A-4-38
- Para la centrifugación de tubos de extracción de sangre o tubos cónicos
Especificaciones
Adaptador | |
De 1,5 a 2 ml | |
11 mm | |
2/paq. |
Eppendorf | |
Cestillo redondo en el rotor A-4-38 | |
4 |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Iluminando las rutas de las proteínas
Iluminando las herramientas que impulsan el descubrimiento de proteínas.Promo Code: 24148Expires: 2025-08-22
New Offer Ahorrar ahora