Learn More
Eppendorf™ Adapters For Rectangular Bucket in Rotor A-4-38
Wide variety of adapters for all blood collection tubes and cell culture tube types
Marca: Eppendorf™ 5702713007
103.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Adaptador para rotor A-4-38
- Para la centrifugación de tubos de extracción de sangre o tubos cónicos de 15/50 ml
Especificaciones
Adaptador | |
20 mL | |
22 mm | |
2/paq. |
Estándar | |
Cestillo rectangular del rotor A-4-38 | |
16 |
Título del producto
Eppendorf™ Adapters For Rectangular Bucket in Rotor A-4-38 > Tamaño de diámetro interno: 22 mm; para utilizar con: Cubo rectangular en rotor A-4-38
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido