Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para rotor de fondo redondo y ángulo fijo
Aporte flexibilidad a las centrífugas Eppendorf con estos adaptadores de rotor
Marca: Eppendorf™ 5804772008
111.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Adaptadores
- Para rotores de fondo redondo y ángulo fijo Eppendorf™
Especificaciones
Adaptador | |
De 15 a 18 ml | |
18 mm | |
2/paq. |
Fondo redondo | |
Rotor de ángulo fijo | |
6 |
Título del producto
Eppendorf™ Adaptadores para rotor de fondo redondo y ángulo fijo > Capacidad: De 15 a 18 ml; número de posiciones: 6
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido