Learn More
Eppendorf™ Adaptador para rotor angular Eppendorf™
Diseñado para utilizarlo con rotores Eppendorf
Marca: Eppendorf™ 5702752002
77.60 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Adaptador
- Para 1 recipiente criogénico (diám. Máx.: 13 mm) o tubos de centrifugación con retención (diám.: 12,2 mm), longitud máx. 50 mm
- Para rotor F-45-18-17-Cryo
- Juego de 6 unidades
Especificaciones
Adaptador | |
De 1 a 2 ml | |
13 mm | |
6/paq. |
Tubo criogénico | |
Rotor angular Eppendorf | |
1 |
Título del producto
Eppendorf™ Adaptador para rotor angular Eppendorf™ > Capacidad: De 1 a 2 ml; número de posiciones: 1
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido