Learn More
Eppendorf™ Adaptador para rotor F-35-6-30: incluye tapa del rotor
Adaptador para rotores diseñado para centrífugas Eppendorf
Marca: Eppendorf™ 5427727000
56.19 EUR hasta el 2025-08-22
Use el código promocional "24148" para aplicar la oferta.
Descripción
- El rotor F-35-6-30 admite 6 tubos cónicos de 15/50 ml o 12 tubos Vacutainer™
Especificaciones
Adaptador de diámetro grande del rotor | |
1 tubo cónico de 50 ml | |
Rotor F-35-6-30 | |
29,5 diám. × 100 a 125 mm | |
2/paq. |
Falcon cónico | |
29,5 mm | |
Diámetro interior grande del rotor | |
6 |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Análisis y pruebas de control de calidad
Ahorre hasta un 59% en nuestra selección premium para análisis de calidad y control de calidadPromo Code: 24140Expires: 2025-08-24
-
Multiple Manufacturers
Iluminando las rutas de las proteínas
Iluminando las herramientas que impulsan el descubrimiento de proteínas.Promo Code: 24148Expires: 2025-08-22
New Offer Ahorrar ahora