Learn More
Fisherbrand™ Adaptador con rosca dentada 28 UNF de 6,35 mm x 3,18 mm (0,25 x 0,125 pulgadas), polipropileno
Tecnología superior de un solo dentado que proporciona un sellado a prueba de fugas. Ideal con tubos flexibles.
Marca:  Fisherbrand™ 01-000-012
Código de producto. 17808901
  • 11.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Descripción
  • Aplicaciones individuales y multiuso
  • PVC-Free
  • Diseño superior de un solo dentado
  • Compatible con USP Clase VI
  • USP 661
  • USP81
  • USP 8
  • Cumple la RoHS
  • Estable a la radiación gamma
  • Libre de derivados animales
  • Lote trazable
Servicio Técnico
Se ofrece sustitución si no queda satisfecho. Política de devolución de 12 meses.
Especificaciones
Especificaciones
Certificados de conformidad disponibles
Conector de tubo roscado para aplicaciones médicas, farmacéuticas e industriales.
Fuera de la luz solar directa, de -6,66 °C a 37,77 °C (de >20 °F a <100 °F)
Adaptador de rosca
Polipropileno sin origen animal
10 Paq.
Natural
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Fisherbrand™ Adaptador con rosca dentada 28 UNF de 6,35 mm x 3,18 mm (0,25 x 0,125 pulgadas), polipropileno >