Learn More
Socorex™ Acura™ Manual 815 Fixed Volume Micropipettes
Micropipetas finas y precisas con un volumen fijo para una repetición de dosis sencilla. Las micropipetas manuales815 de volumen fijo Acura™ Socorex™ son fáciles de manejar y tienen una carrera de émbolo suave.
Marca: Socorex™ 815.0400
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Pipeta de volumen fijo con desplazamiento de aire.
- Ergonomía excepcional y fácil de usar.
- Eyector de punta Justip™ ajustable para la mayoría de las puntas.
- Resistencia a golpes, luz UV y esterilización en autoclave.
- Carrera del émbolo ultrasuave.
- Disponibles en varios tipos de volumen.
Especificaciones
<±0,7% | |
Autoclavable | |
Policarbonato | |
Micropipeta | |
<0,3% | |
36 meses |
ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS, CE Directiva IVD 98/79 CEE (dispositivos médicos de diagnóstico in vitro). | |
Blanco | |
Manual815 de Acura™ | |
400 μl | |
1 unidad |
Título del producto
Socorex™ Acura™ Manual 815 Fixed Volume Micropipettes >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido