Learn More
FTM Technologies™ Filtros de carbón activado
Se utilizan para eliminar los olores nocivos o desagradables que emanan de líquidos, vapores o humo. Los filtros de carbón activado FTM Technologies™ se utilizan con campanas extractoras.
85.75€ - 306.00€
Especificaciones
Material | Carbono activado |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Para olores, ácidos y vapores orgánicos |
N.° por paquete | 1Each |
Tipo | Filtro |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11738044
|
FTM Technologies™
FCP1 |
Para campanas extractoras (excepto para los modelos HI8F/HI8V) |
306.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11738024
|
FTM Technologies™
FC2 |
Modelos de campana extractora HI8F/HI8V |
85.75€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Protección superior en el laboratorio
- Compatible con una gran variedad de campanas extractoras
Especificaciones
Carbono activado | |
Para olores, ácidos y vapores orgánicos | |
1Each | |
Filtro |