Learn More
ACTH Mouse, Clone: SPM501, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno | ACTH |
---|---|
Clon | SPM501 |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15910678
|
EnquireBio
5443-MSM7X-P1 |
100 μg |
510.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15900678
|
EnquireBio
5443-MSM7X-P0 |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
ACTH | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
5443 | |
Synthetic peptide corresponding to aa25-39 of human ACTH (NGAEDESAEAFPLEF) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
Normal pituitary gland or pituitary tumor |
SPM501 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_001306133 | |
POMC | |
IgG1 | |
Protein A/G Purified | |
Cytoplasmic |