Learn More
ACTH Mouse, Clone: SPM501, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 5443-MSM7X-P1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15910678
  • 510.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
ACTH
Cytoplasmic
SPM501
Unconjugated
NP_001306133
Mouse
Normal pituitary gland or pituitary tumor
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
POMC
Synthetic peptide corresponding to aa25-39 of human ACTH (NGAEDESAEAFPLEF)
Protein A/G Purified
RUO
5443
IgG1