Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtros de jeringa Acrodisc™ con membrana Fluorodyne™ II optimizados para ampliación
La membrana Fluorodyne II es un fluoruro de polivinilideno hidrófilo (PVDF) que ofrece mayores caudales con baja unión de proteínas y conservantes y una gran resistencia química y a la temperatura.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 4907
Código de producto. 17114451
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Mayores caudales con baja unión de proteínas y conservantes
  • Gran resistencia química y a la temperatura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
PVDF
0,2 μm
Estéril
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtros de jeringa Acrodisc™ con membrana Fluorodyne™ II optimizados para ampliación > 0,2 μm