Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ PSF Syringe Filters with PVDF Membrane
Syringe Filter with hydrophilic membrane compatible with a wide variety of solvents.
167.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Esterilidad | No estéril |
---|---|
Área de filtración | 3,9 cm2 |
Material de la carcasa | Polipropileno |
Temperatura máx. (métrico) | 82 °C |
Diámetro (métrico) | 25 mm |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | N.° por paquete | Material (membrana) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | N.° por paquete | Material (membrana) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17144671
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4408 |
0,45 μm | 50/paquete | PVDF |
167.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17194671
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4500 |
0,45 μm | 1000/paquete | PVDF |
2890.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17184691
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4793 |
0,2 μm | 50/paquete | Fibra de vidrio, PVDF |
199.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17114671
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4308 |
0,45 μm | 1000/paquete | Fibra de vidrio, PVDF |
2890.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17104701
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4796 |
0,2 μm | 50/paquete | PVDF |
174.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17114701
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4797 |
0,2 μm | 1000/paquete | PVDF |
3250.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17124671
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4309 |
0,45 μm | 25/tubos Autopack | Fibra de vidrio, PVDF |
785.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17134671
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4310 |
0,45 μm | 50/paquete | Fibra de vidrio, PVDF |
184.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17174691
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4792 |
0,2 μm | 25/tubos Autopack | Fibra de vidrio, PVDF |
870.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17194691
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4794 |
0,2 μm | 1000/paquete | Fibra de vidrio, PVDF |
3405.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Description
- Useful for a wide range of applications, including aggressive and non-aggressive solvent-based mobile phase
- For research use only
Specifications
No estéril | |
Polipropileno | |
25 mm |
3,9 cm2 | |
82 °C |