Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ PSF Syringe Filters with PVDF Membrane
Syringe Filter with hydrophilic membrane compatible with a wide variety of solvents.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) AP-4309
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17124671
  • 785.00€ / paquete de 200
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Útil para una amplia gama de aplicaciones, incluida la fase móvil agresiva y no agresiva basada en disolventes
  • Para uso exclusivo en investigación
Especificaciones
Especificaciones
Fibra de vidrio, PVDF
No estéril
< 125 μl
200/caja
82 °C
0,45 μm
3,9 cm2
Polipropileno
25/tubos Autopack
25 mm