Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ PSF Syringe Filters with PVDF Membrane
Syringe Filter with hydrophilic membrane compatible with a wide variety of solvents.
Marca: Cytiva (formerly Pall Lab) AP-4797
Detalles adicionales : Peso : 3.01150kg
Descripción
- Útil para una amplia gama de aplicaciones, incluida la fase móvil agresiva y no agresiva basada en disolventes
- Para uso exclusivo en investigación
Especificaciones
PVDF | |
No estéril | |
< 100 μl | |
1000/paquete | |
25 mm |
0,2 μm | |
3,9 cm2 | |
Polipropileno | |
82 °C |