Learn More
Acetonitrilo, CHROMASOLV™, para HPLC, grado de gradiente, ≥99.9 %, Honeywell Riedel-de Haën™ Código de producto.: 15694510
Acetonitrilo, CHROMASOLV™, para HPLC, grado de gradiente, ≥99.9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15694510
100 mL
Click to view available options
Cantidad:
1 L
100 mL
2,5L
2.5 L-PC
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Código de producto. 15694510
Marca: Honeywell-Chromasolv 34851100ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CHROMASOLV™, grado de gradiente, para HPLC,≥99.9 %
  • La misma alta calidad que CHROMASOLV HPLC
  • Pruebas adicionales de idoneidad para HPLC mediante análisis de gradientes y espectroscopía UV-VIS
  • Perfil UV bajo por HPLC
  • Valor inicial de LC de gradiente de impurezas bajo 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-05-8
Fórmula molecular C2H3N
Peso molecular (g/mol) 41.053
Número MDL MFCD00001878
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nombre IUPAC acetonitrilo
SMILES CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrile
Punto de fusión -48°C
Nombre de nota for HPLC
Absorbancia HPLC-gradient/254nm ≤0.5mAU
Densidad 0.786g/mL at 25°C
Punto de ebullición 81°C to 82°C
Cantidad 100 mL
Índice de refracción n20/D 1.344
Fórmula lineal CH3CN
Presión de vapor 72.8mmHg (20°C)
Beilstein 741857
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.05g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.9%
Grado Gradiente de CHROMASOLV™
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302 + H312 + H332-Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Título del producto
Acetonitrilo, CHROMASOLV™, para HPLC, grado de gradiente, ≥99.9 %, Honeywell Riedel-de Haën™ >