Learn More
Acetonitrilo, CHROMASOLV™, para HPLC, grado de gradiente, ≥99.9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
100 mL
2,5L
2.5 L-PC
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Descripción
- Honeywell Riedel-de Haen tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
- Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Acetonitrile |
Punto de fusión | -48°C |
Nombre de nota | for HPLC |
Absorbancia | HPLC-gradient/254nm ≤0.5mAU |
Densidad | 0.786g/mL at 25°C |
Punto de ebullición | 81°C to 82°C |
Cantidad | 2.5 L-PC |
Índice de refracción | n20/D 1.344 |
Fórmula lineal | CH3CN |
Presión de vapor | 72.8mmHg (20°C) |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Acetonitrile
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302 + H312 + H332-Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Título del producto
Acetonitrilo, CHROMASOLV™, para HPLC, grado de gradiente, ≥99.9 %, Honeywell Riedel-de Haën™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido