Learn More
Acetonitrilo, CHROMASOLV™, ≥99,9 %, para LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™ Código de producto.: 15698380
Acetonitrilo, CHROMASOLV™, ≥99,9 %, para LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15698380
4 L, 4 litros
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2,5L
4 L
20 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
20 litros
250 ml
4 litros
paquete de 4
paquete de 6
Código de producto. 15698380
Marca: Honeywell-Chromasolv 349674L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CHROMASOLV™ LC-MS
  • Para análisis de trazas de metales con LC-MS y LC-UV
  • Control de calidad de HPLC/UV-VIS
  • Desviación de valor inicial de gradiente bajo
  • Niveles bajos de trazas de metales
  • Sin impurezas no volátiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-05-8
Fórmula molecular C2H3N
Peso molecular (g/mol) 41.053
Número MDL MFCD00001878
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nombre IUPAC acetonitrilo
SMILES CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrile
Color Incolora
Densidad 0.786g/mL at 25°C
Cantidad 4 L
Límite de explosión 0.16
Temperatura de inflamación 2°C (35.6°F)
Punto de ignición 973°F
Fórmula lineal CH3CN
Presión de vapor 72.8 mmHg (20°C)
Número UN UN1648
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.05
Porcentaje de pureza ≥99.9%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302 + H312 + H332-Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Título del producto
Acetonitrilo, CHROMASOLV™, ≥99,9 %, para LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™ >