Learn More
Acetonitrilo, certificado, HPLC-RMN con bajo nivel de propionitrilo
150.00€ - 238.00€
CAS | 75-05-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C2H3N |
Peso molecular (g/mol) | 41.05 |
Número MDL | 1878 |
Clave InChI | WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N |
Nombre IUPAC | acetonitrilo |
SMILES | CC#N |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10237233
|
Fisher Chemical
A/0636/15 |
1 L |
150.00€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10063063
|
Fisher Chemical
A/0636/17 |
2.5 L |
238.00€
2.50 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Acetonitrilo, certificado, HPLC-RMN con bajo nivel de propionitrilo
75-05-8 | |
41.05 | |
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N | |
CC#N |
C2H3N | |
1878 | |
acetonitrilo |
Especificaciones
-46°C | |
Incolora | |
Frasco de vidrio ámbar | |
C2H3N | |
97mbar at 20°C | |
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N | |
acetonitrilo | |
41.05g/mol |
75-05-8 | |
81°C | |
Líquido | |
1878 | |
0.36cp at 20°C | |
CC#N | |
41.05 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Acetonitrile
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Acetonitrilo, certificado, HPLC-RMN con bajo nivel de propionitrilo