Learn More
Acetona al 99,8+ %, para análisis de residuos, Distol™, Fisher Chemical Código de producto.: 10161510
Acetona al 99,8+ %, para análisis de residuos, Distol™, Fisher Chemical
Código de producto. p-8015106 Tienda Fisher Chemical Productos
1 L, 1 LT
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
Código de producto. 10161510
Marca: Fisher Chemical A/0603/15
Solicitar formato a granel o personalizado
Acetona
Para análisis de residuos de pesticidas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-64-1
Fórmula molecular C3H6O
Peso molecular (g/mol) 58.08
Número MDL MFCD00008765
Clave InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Nombre IUPAC propano-2-ona
SMILES CC(C)=O
Especificaciones
Envase Frasco de vidrio ámbar
Presión de vapor 247mbar at 20°C
Viscosidad 0.32 mPaS at 20°C
Densidad del vapor 2
Forma física Líquido
Color Incolora
pH 7
Punto de fusión -95°C
Punto de ebullición 56°C
Cantidad 1 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.08g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
2 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote2538107 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/05/2025 Código de productoA/0603/15,A/0603/17
Número de lote2526499 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/02/2025 Código de productoA/0603/15,A/0603/17
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Título del producto
Acetona al 99,8+ %, para análisis de residuos, Distol™, Fisher Chemical >