Learn More
Acetona, extra pura, SLR, Fisher Chemical
Marca: Fisher Chemical A/0560/FP21
31.18 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "24127" para aplicar la oferta.
Descripción
Especificaciones
Recipiente de plástico | |
247mbar at 20°C | |
2 | |
Líquido | |
Incolora | |
-95°C | |
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N | |
propano-2-ona | |
180 | |
58.08g/mol |
67-64-1 | |
0.32 mPaS at 20°C | |
C3H6O | |
MFCD00008765 | |
7 | |
56°C | |
CC(C)=O | |
58.08 | |
CHEBI:15347 | |
5 L |
Seguridad y manipulación
- Acetone
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2538180 | Certificado de análisis | 24/05/2025 | A/0560/21Z,A/0560/PC21,A/0560/PC24,A/0560/21,A/0560/15,A/0560/27,A/0560/25,A/0560/08,A/0560/PC21X,A/0560/17,A/0560/21S,A/0560/PC25,A/0560/PC17,A/0560/21X,A/0560/PB17,A/0560/FP21 |
2533819 | Certificado de análisis | 24/05/2025 | A/0560/21Z,A/0560/PC21,A/0560/PC24,A/0560/21,A/0560/15,A/0560/27,A/0560/25,A/0560/08,A/0560/PC21X,A/0560/17,A/0560/21S,A/0560/PC25,A/0560/PC17,A/0560/21X,A/0560/PB17,A/0560/FP21 |
2532854 | Certificado de análisis | 24/05/2025 | A/0560/21Z,A/0560/PC21,A/0560/PC24,A/0560/21,A/0560/15,A/0560/27,A/0560/25,A/0560/08,A/0560/PC21X,A/0560/17,A/0560/21S,A/0560/PC25,A/0560/PC17,A/0560/21X,A/0560/PB17,A/0560/FP21 |
2532304 | Certificado de análisis | 24/05/2025 | A/0560/21Z,A/0560/PC21,A/0560/PC24,A/0560/21,A/0560/15,A/0560/27,A/0560/25,A/0560/08,A/0560/PC21X,A/0560/17,A/0560/21S,A/0560/PC25,A/0560/PC17,A/0560/21X,A/0560/PB17,A/0560/FP21 |
2529281 | Certificado de análisis | 24/05/2025 | A/0560/21Z,A/0560/PC21,A/0560/PC24,A/0560/21,A/0560/15,A/0560/27,A/0560/25,A/0560/08,A/0560/PC21X,A/0560/17,A/0560/21S,A/0560/PC25,A/0560/PC17,A/0560/21X,A/0560/PB17,A/0560/FP21 |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31