Learn More
Solución de acetato para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
54.00€ - 114.00€
CAS 127-09-3
Fórmula molecular C2H3NaO2
Peso molecular (g/mol) 82.03
Número MDL MFCD00012459
Clave InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Nombre IUPAC acetato de sodio
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
12942075
BIOPHARMA
Ver documentos
Fisher Chemical
A 002 250
250 mL Frasco de vidrio
77.00€
250 ml
12952075
BIOPHARMA
Ver documentos
Fisher Chemical
A 002 500
500 mL Frasco de vidrio
114.00€
500 ml
12932075
BIOPHARMA
Ver documentos
Fisher Chemical
A 002 100
500 mL
54.00€
100 ml
127-09-3
82.03
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
[Na+].CC([O-])=O
C2H3NaO2
MFCD00012459
acetato de sodio
Especificaciones
Acetate
Líquido
1 g/L
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
[Na+].CC([O-])=O
H2O
127-09-3
C2H3NaO2
MFCD00012459
Solución estándar de un solo componente para cromatografía iónica
acetato de sodio
82.03
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 24 meses(12 meses después de la apertura)
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Solución de acetato para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™