Learn More
Solución de acetato para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™ Código de producto.: 12952075
Solución de acetato para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12952075 Tienda Fisher Chemical Productos
500 mL, Frasco de vidrio, 500 ml
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
Código de producto. 12952075
Marca: Fisher Chemical A 002 500
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
CAS 127-09-3
Fórmula molecular C2H3NaO2
Peso molecular (g/mol) 82.03
Número MDL MFCD00012459
Clave InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
Nombre IUPAC acetato de sodio
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetate
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Concentración 1 g/L
Tipo Solución estándar de un solo componente para cromatografía iónica
Solvent or Matrix H2O
Cantidad 500 mL
Título del producto
Solución de acetato para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™ >