Learn More
BD Solución de concentrado bacteriostático Accuri™
Evita la proliferación bacteriana en el líquido envolvente del citomómetro de flujo Accuri™ C6. La solución de concentrado bacteriostático BD™ Accuri™ se puede utilizar para tratar 10 l de líquido envolvente. Envasada en un paquete de diez viales de 8 ml.
Marca: BD 653156
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Aplicación: Citometría de flujo (especialmente el citomómetro de flujo BD Accuri™ C6)
- Se añade a 10 l de agua desionizada para evitar la proliferación bacteriana en el líquido envolvente.
- El número de lote y la fecha de caducidad aparecen en la etiqueta de cada vial.
- Solo para investigación, no para uso terapéutico o diagnóstico
Especificaciones
Incolora, transparente | |
Líquido | |
8 mL |
Almacénelo en condiciones frescas y secas en recipientes sellados adecuadamente. | |
Diez viales de 8 ml | |
Agente bacteriostático |
Título del producto
BD Solución de concentrado bacteriostático Accuri™ > Volumen: 8 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido