Learn More
Testo™ Sonda de penetración/inmersión precisa
Marca: Testo™ 0628 0006
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Sonda, inmersión/penetración | |
±0,2 °C (de –25 a 75,0 °C), ±0,4 °C (de –35 a –25,1 °C), ±0,4 °C (de 75 a 80 °C) | |
5 s | |
De -35 °C a +80 °C |
Título del producto
Testo™ Sonda de penetración/inmersión precisa > Longitud de la sonda: 40mm
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction