Learn More
Fisherbrand™ Electrodo combinado de ORP metálico accumet™ - Sin Mercurio, referencia AG/AgCl; conector BNC
Electrodo combinado de Ag/AgCl de pines de platino para mediciones de ORP medioambientales
457.00€ - 459.00€
Especificaciones
Material Vidrio
Temperatura de funcionamiento (métrico) -5°C a +100°C
Tipo de solución de llenado SP135-500
Para utilizar con (aplicación) Mediciones de ORP medioambientales
Referencia interna Ag/AgCl
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tipos de conector Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipos de conector Precio Cantidad y disponibilidad  
11510064
Ver documentos
Fisherbrand™
93X557301
Estándar EE. UU./Pin Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11500064
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
93X219131
BNC
457.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 27-10-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Electrodo combinado de Ag/AgCl de pines de platino para mediciones de ORP medioambientales
  • Electrodo ORP combinado de Ag/AgCl
  • Escala de temperatura: - 5 °C a + 100 °C (de 23 °F a 212 °F)
Mediciones de ORP medioambientales
Información de órdenes
  • Measures 5.5 in.L (14cm)
  • Available with BNC or U.S. Standards/pin connectors
Especificaciones
Especificaciones
Vidrio
SP135-500
Ag/AgCl
-5°C a +100°C
Mediciones de ORP medioambientales
De -5 °C a +100 °C
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Fisherbrand™ Electrodo combinado de ORP metálico accumet™ - Sin Mercurio, referencia AG/AgCl; conector BNC