Learn More
Brand™ Pipeteador accu-jet™ pro
Permite el pipeteo sin fatiga incluso en operaciones prolongadas, con aproximadamente ocho horas de pipeteo continuo sin tener que recargar. El pipeteador BRAND™ accu-jet™ pro está diseñado para permitir un modo de administración y selección de velocidad con una sola mano. Un filtro de membrana hidrófoba de 0.2 μm y una válvula de control integrada protegen contra la penetración de líquidos.
Marca:  Brand™ 26300
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10475062
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Modo de entrega y selección con una sola mano
  • El diseño ergonómico está perfectamente equilibrado, pesando solo 190 g para pipetear sin fatiga incluso en operaciones prolongadas.
  • Limitador de velocidad del motor ajustable: un ajuste de velocidad más lento permite un control del llenado incluso más sensible y tasas de dispensación para pipetas de menor volumen.–
  • Un LED parpadeante indica 2 horas por adelantado cuando la batería necesita carga. Aproximadamente ocho horas de pipeteo continuo (con una pipeta de 10 ml) sin necesidad de recarga.
  • Salida directa de vapores de líquidos que protege contra la corrosión para garantizar una larga vida útil del instrumento.
  • Un filtro de membrana hidrófoba de 0,2 μm y una válvula de control integrada protegen contra la penetración de líquidos. La combinación perfecta para pipetas de vidrio y plástico de 0,1 a 200 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Hidruro metálico de níquel
0,2 μm
Membrana hidrófoba
Europa (continental)
190 g
50/60 Hz
Azul oscuro
Controlador de pipeta
Batería de hidruro de níquel-metal, 2 cubiertas del compartimento de la batería, soporte de pared, adaptador de CA (100-240V; 50/60Hz) y 2 filtros de membrana de repuesto de 0,2 µm, estériles. 26304 sin cargador
1 unidad
100/240 V
Certificados
Ver productos accesorios
Promociones
Promociones
Título del producto
Brand™ Pipeteador accu-jet™ pro > Azul oscuro