Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para explosivos E2 HPLC Acclaim™
Formato de columna: Columna de análisis; Tamaño de poro: 120 Å; fase de columna: Fase reversa
Marca:  Thermo Scientific™ 076225
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12769805
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Consiga una resolución de referencia de los 14 explosivos indicados en el método 8330 de la EPA SW-846 con las columnas para LC Thermo Scientific™ Acclaim™ E2 para explosivos, nitroaromáticos y nitraminas por HPLC. Sus químicas de columna únicas ofrecen una resolución superior con selectividades complementarias. Utilice la columna E1 (disponible por separado) como sustitución directa de las columnas ODS para el análisis primario. A continuación, utilice la columna E2 como columna primaria o de confirmación. Cambie fácilmente las condiciones de separación de la columna E2 para adaptarse a un intervalo de aplicación más amplio, incluido el análisis de explosivos más allá del método 8330 de la EPA de EE.UU.
Rendimiento superior para análisis de explosivos
  • Rendimiento reproducible
  • Condiciones de elución isocrática sencilla
  • Selectividades exclusivas para separar otras moléculas nitroaromáticas
  • Columnas resistentes con una buena reproducibilidad lote a lote
Acerca de la familia de columnas para HPLC especializadas Acclaim
  • Desarrolladas, fabricadas y probadas para satisfacer las necesidades de aplicaciones específicas
  • Las columnas proporcionan una resolución superior con mayor facilidad de uso
  • Uso probado para garantizar unas separaciones uniformes
  • Selectividad ideal para la separación de analitos objetivo específicos
  • Formas de pico excelentes
  • Rendimiento probado para garantizar una alta calidad y fiabilidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Columna de análisis
LC-MS
10150 psi (700 bar)
Esférica
Desde 2,5 hasta 7,5
300 m²/g
Patentado
Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Sí
Columna de análisis
2,1 mm
100 mm
< 10,0 ppm de metal total, < 3,0 ppm de metal individual
2,2 μm
120 Å
50°C
Acclaim
Especial/aplicación específica
Fase reversa
Responsibly packaged
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para explosivos E2 HPLC Acclaim™ > Longitud: 100 mm; D.I.: 2,1 mm
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.