Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Acclaim™ 300 C18
Utilice estas columnas C18 de poro ancho para lograr separaciones de proteínas de alta resolución.
Marca: Thermo Scientific™ 060264
Descripción
Logre separaciones de proteínas y mapeo de péptidos de alta resolución con las columnas para LC Thermo Scientific™ Acclaim™ 300-C18. Las partículas de sílice ultrapura de 3 μm reducen los límites de difusión de los analitos en fase estacionaria, lo que genera separaciones rápidas de alta resolución. En comparación con los envases de columna de 5 μm, las partículas de menor tamaño facilitan mayores velocidades de caudal y gradientes menos profundos en columnas más cortas para lograr separaciones más rápidas.
Separación de alta resolución de proteínas y péptidos- Composición química de unión C18 de alto rendimiento sobre sílice con poros de 300 Å
- Eficacia probada en mapeo de péptidos
- Resultados reproducibles y fiables
- Sangrado extremadamente bajo, totalmente compatible con MS
- Estables con un pH de entre 2,5 y 7,5
- Selectividad complementaria, gran eficacia de columna y resolución ultra alta
- Amplio espectro de fases estacionarias, como las fases C8 y C18 convencionales, las fases polares integradas y las fases especializadas con poros grandes
- Rendimiento probado para garantizar una alta calidad y fiabilidad
Especificaciones
Columna de análisis | |
1 mL/min | |
150 mm | |
3 μm | |
300 Å | |
100 m²/g | |
L1 | |
Acclaim | |
8 % | |
Sí | |
Glass Lined Tubing (tubo de acero inoxidable con revestimiento interno de vidrio) | |
Bio-LC |
2,1 mm | |
LC-MS | |
4500 psi (310 bar) | |
Desde 2,5 hasta 7,5 | |
Unitary | |
60 °C | |
C18 | |
Esférico, sílice ultrapura completamente poroso | |
Fase reversa | |
Fase reversa | |
Columna de análisis | |
Responsibly packaged |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.