Learn More
Thermo Scientific™ Columnas Acclaim™ 120 C18
Utilice estas columnas de fase reversa C18 de gran eficacia para lograr una resolución máxima en una amplia variedad de aplicaciones.
Marca:  Thermo Scientific™ 071399
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11311953
  • 953.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 27-10-2025
Descripción
Mejore la eficacia de la separación en sus aplicaciones de fase reversa con las columnas Thermo Scientific™ Acclaim™ 120 C18. Estas columnas tienen un sustrato de sílice ultrapura con muy bajo contenido de metal para minimizar los efectos secundarios y proporcionar formas de pico simétricas. La exclusiva composición química de unión produce una cobertura de superficie excelente para proporcionar separaciones muy predecibles que no se ven afectadas por interacciones secundarias. Utilice estas columnas de gran eficacia para lograr una resolución máxima en una amplia variedad de aplicaciones.
Columnas de fase reversa de alto rendimiento para obtener resultados reproducibles
  • La combinación de una cobertura de superficie muy elevada con un contenido de metal muy bajo da como resultado columnas con una eficacia extraordinaria
  • Rendimiento reproducible de columna a columna
  • Sangrado extremadamente bajo, totalmente compatible con MS
  • Estables con un pH de entre 2 y 8
  • Disponible en tamaños de partícula de 2,2, 3 y 5 μm y diámetros de 4,6, 3,0 y 2,1 mm, con un diámetro de poro medio de 120 ÅÅ
  • También disponibles en formato RSLC de 2,2 µm para realizar separaciones rápidas y fiables
Acerca de la familia Acclaim de columnas para HPLC
Alcance los altos niveles establecidos por los modernos métodos de HPLC y LC/MS con la familia Acclaim de columnas de fase reversa. Estas columnas de sílice con tecnologías avanzadas de unión de columnas y desactivación terminal proporcionan una selectividad complementaria, una elevada eficacia y una resolución extremadamente alta para una gran variedad de aplicaciones.
  • Para adaptarse a las necesidades concretas de sus aplicaciones, dispone de un amplio espectro de fases estacionarias, como las fases C8 y C18 convencionales, las fases polares integradas y las fases especializadas con poros grandes
  • Rendimiento probado para garantizar una alta calidad y fiabilidad para separaciones cromatográficas de la industria farmacéutica, biofarmacéutica, medioambiental, alimentaria y de otros tipos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Columna de análisis
LC-MS
11600 psi (800 bar)
De 2 a 8
Unitary
60 °C
C18
Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Fase reversa
Fase reversa
Responsibly packaged
2,1 mm
150 mm
2,2 μm
120 Å
300 m²/g
L1
Acclaim
18 %
Sí
Bio-LC
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote002910 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/02/2025 Catalog Number071399
Número de lote002551 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/02/2025 Catalog Number071399
Número de lote002345 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/02/2025 Catalog Number071399
Número de lote002625 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/02/2025 Catalog Number071399
Número de lote002338 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/02/2025 Catalog Number071399
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas Acclaim™ 120 C18 > Longitud: 150mm; D.I.: 2,1 mm