Learn More
Thermo Scientific™ Accessories for Cimarec+™ Stirrer Series
Get precise stirring control for your routine protocols.
19.90€ - 64.20€
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15483660
|
Thermo Scientific™
CIC0001448 |
Sonda externa PT1000 0-400C |
64.20€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15413660
|
Thermo Scientific™
CIC0001444 |
Protector transparente para 4x4 |
23.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15443660
|
Thermo Scientific™
CIC0001445 |
Protector transparente para 7x7 |
19.90€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15453660
|
Thermo Scientific™
CIC0001446 |
Protector transparente para 10x10 |
24.60€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15626245
|
Thermo Scientific™
CIC0001830 |
Varilla de soporte |
30.70€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15636245
|
Thermo Scientific™
CIC0001831 |
Abrazadera y soporte |
36.80€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
These accessories are for use with the Cimarec+™ series digital stirrers. Our new Thermo Scientific™ Cimarec+™ series digital stirrers offer precise stirring control for your routine protocols. The Cimarec+ Series are available in three sizes, providing flexibility from microscale chemistries to production operation.
- Stir-Trac features innovative engineering for slow-speed stirring, consistent speed control, and strong magnetic coupling
- Top plate choices in ceramic or aluminum
- Easy-to-read LED display for stirring
- Raised display design protects electronics from spills
- Optional splash guard protection shield
- Variable sizes for different sample volumes
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Especificaciones
LED |