Descripción
These accessories are for use with the Cimarec+™ series digital stirrers. Our new Thermo Scientific™ Cimarec+™ series digital stirrers offer precise stirring control for your routine protocols. The Cimarec+ Series are available in three sizes, providing flexibility from microscale chemistries to production operation.
Tecnología avanzada
- Stir-Trac es una tecnología innovadora que ofrece una mezcla a baja velocidad, un control uniforme de la velocidad y un acoplamiento magnético fuerte
Diseño sólido y flexible
- Superficies en cerámica o aluminio
- Pantalla LED de fácil lectura para agitación
- Diseño de pantalla elevada que protege los componentes electrónicos de derrames
- Protección contra salpicaduras opcional
- Tamaño variable para diferentes volúmenes de muestra
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Especificaciones
| Pantalla | LED |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de análisis, certificado de conformidad |
| Tipo | Sonda externa PT1000 0-400C |